Läs mer
Hellma™ Speciella optiska glasprecisionsmikrocellkyvetter
Kapacitet (metrisk):
35 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överföring på mer än 80 % över ett spektralområde på mellan 320 och 2500nm
- För fotometri- och kolorimetrimätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Makroabsorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 35 000μ L |
| Material | Optiskt glas |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9.5mm |
| Banans längd | 100 mm |
| Våglängdsområde | 360 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |