Läs mer
Hellma™ Speciella optiska glasprecisionsmikrocellkyvetter
Produktkod. p-8005772
Kapacitet (metrisk):
35 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10437641
Brand: Hellma™ 10010020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass Precision Micro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
  • Överföring på mer än 80 % över ett spektralområde på mellan 320 och 2500nm
  • För fotometri- och kolorimetrimätningar
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 35 000μ L
Material Optiskt glas
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Banans längd 100 mm
Våglängdsområde 360 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm