Läs mer
Hellma™ Optiska glasmikroceller
Produktkod. 10673711
Kapacitet (metrisk):
7 mL
17.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10673711
Brand: Hellma™ 60305010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Typ Mikrocell
Kapacitet (metrisk) 17.5 mL
Material Optiskt glas
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Kvantitet 1 Varje
Banans längd 50 mm
Våglängdsområde 360 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm