Läs mer
Hellma™ Optiska glasmikroceller
Kapacitet (metrisk):
7 mL
17.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikrocell |
| Kapacitet (metrisk) | 17.5 mL |
| Material | Optiskt glas |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9.5mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Banans längd | 50 mm |
| Våglängdsområde | 360 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |