Läs mer
Biochrom Optisk glas standardkyvett med lock
Kapacitet (metrisk):
200μ L
2 ml
Banans längd:
1 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
200µL
Varje
Beskrivning
- Optiskt glas
- Standard rektangulär cell med lock
- Passar standard spektrofotometer cellhållare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Typ 0 Standardkyvett |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Optiskt glas |
| Längd (metrisk) | 12.5 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 10 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 190 till 1100 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometer, fotometer |
| Visa mer |