Läs mer
Biochrom Optisk glas standardkyvett med lock
Produktkod. p-7250961
Kapacitet (metrisk):
200μ L
2 ml
Banans längd:
1 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
200µL
Varje
Produktkod. 10526355
Brand: Biochrom 80200383
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optisk glas standardkyvett har standard rektangulär cell med lock för synlig/UV-spektrofotometri.
  • Optiskt glas
  • Standard rektangulär cell med lock
  • Passar standard spektrofotometer cellhållare
Specifikationer
Typ Typ 0 Standardkyvett
Kapacitet (metrisk) 200μ L
Material Optiskt glas
Längd (metrisk) 12.5 mm
Bredd (metrisk) Interiör 10 mm
Inkluderar Distanser
Banans längd 1 mm
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Höjd (metrisk) 46 mm
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar, fotometrar
Bredd (metrisk) 45 mm
För användning med (applikation) Spektrofotometriska mätningar
Form Rektangel
Diameter (metrisk) 12.7 mm