Läs mer
Thermo Scientific™ Optisk värmeförsegling, för Piko PCR-plattor
Produktkod. 15226207
Kvantitet:
100 ark
Förpackningsstorlek:
100 ark
Produktkod. 15226207
Brand: Thermo Scientific™ HSF0031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det exceptionellt tydliga Thermo Scientific Piko PCR/qPCR optiska värmeförseglingar tillåter hög överföring av fluorescens över alla vanliga fluoroforer
När den används med en Piko Thermal Cycler eller PikoReal Realtids PCR-system, provvolymer så låga som 5μ L kan användas med minimal avdunstningsförlust. Dessa optiska filmer finns tillgängliga i¼ -storlek format för Piko PCR-plattor.
Funktioner av Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-filmtätningar
• Optisk klarhet med minimal autofluorescens för PCR-tillämpningar i realtid
• Tätt försegling för provvolymer så låga som 5μ L
• Kryokompatibelt lim är effektivt att– 80 °C Relaterade
produkterOptisk
självhäftande film, för Piko PCR-plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Optisk
Kvantitet 100 ark
För användning med (utrustning) Piko Thermal Cycler eller PikoReal Realtids PCR-system
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Produktlinje Piko
Lim Optisk värmeförsegling
Temperaturområde (metriskt) -80 °C
Plattkompatibilitet Piko Tallrik