Läs mer
Thermo Scientific™ Bildplattor av optisk kvalitet, 384-brunnars, svartväggig, klar botten
Produktkod. 18446438
Change view
Kvantitet:
32 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
18446438 32 tallrikar
1 options
Produktkod. 18446438 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A58941
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa avbildningsplattor är optiskt transparenta, extra låga, ultraplatta, 384-brunnars plattor som ger optimal prestanda för mikroskopi och plåtläsarbaserade analyser.
Dessa avbildningsplattor är optiskt transparenta, extra låga, ultraplatta, 384-brunnars plattor som ger optimal prestanda för mikroskopi och plåtläsarbaserade analyser. De svartväggiga, genomskinliga 384-brunnars avbildningsplattor kommer vävnadskulturbehandlade, försteriliserade och märkta med unika streckkoder. De är idealiska för fluorescerande höghaltsscreening och bildanalyser på våra CellInsight Screeninginstrument med högt innehåll, fristående mikroskop som t.ex EVOS M7000/5000 och multimodala plattläsare som t.ex Varioskan LUX mikroplattläsare.
Funktionerna hos dessa bildplattor inkluderar:
  • Kvalitetsresultat , —inga fler ofokuserade celler. Cykloolefinpolymer (COP) av optisk kvalitet ger klassens bästa planhet (100μ m från kant till kant), transmittans och glasmatchande brytningsindex (1,34).
  • Extra låg —baskjolhöjd på 0,21 mm gör att alla brunnar och synfält kan avläsas med nedsänkning och höga NA-linser
  • Snabbare lästider —minskar söktiderna för autofokus på grund av den ultraplatta plattbotten. Förbättrad transmittans av COP möjliggör kortare exponeringstider, vilket kan minska bildtider och minimera ljusexponering för provet
  • Resultat du kan lita på —COP är idealiskt för fluorescensavbildningsanalyser eftersom det är optiskt transparent i ett brett våglängdsområde, samtidigt som det är 100 % biokompatibelt, kemiskt inert och mekaniskt stabilt
  • Add and go -—plattor kommer vävnadskulturbehandlade och försteriliserade, redo för omedelbar cellplätering. Anpassade beläggningar tillgängliga på begäran
  • Screeningklara —tallrikar levereras med unika streckkoder, redo för dina screeninganalyser med högt innehåll. Anpassade streckkoder tillgängliga på begäran
När du kör screening- och bildanalyser med högt innehåll är hög bildkvalitet avgörande för bra resultat. Flera faktorer kan försämra bildkvaliteten, som att använda tjocka, ojämna plåtar, vilket kan leda till fokuseringsskillnader mellan brunnar och bildkvalitetsproblem över en platta. De optiska egenskaperna hos dessa avbildningsplattor ger överlägsen bildkvalitet och upplösning från varje brunn när de används med fluorescens- eller luminescensläsare. Plattan på plattans botten ger också utmärkt prestanda i laserbaserade autofokussystem. Genom att använda dessa optisk kvalitetsbildplattor får du ut det mesta av automatiserade bildbehandlingssystem och säkerställer att kritiska analyser och prover inte äventyras på grund av sämre plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alfanumerisk
Formatera SBS Standard
Lock Med TSP lock
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Material Cyklisk olefinpolymer
Antal Wells 384
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 32 tallrikar
Kvantitet 32 tallrikar
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.