Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Optiska fönster
Produktkod. 15417005
Change view
Diameter (metrisk):
25,4 mm
25.4 mm
50,8 mm
Tjocklek (metrisk):
1mm
2 mm
Material:
Galliumarsenid
Kadmium Tellurid
Kvarts
Safir
Sapphire
Beskrivning:
Surface finish: 60/40
Ytfinish: 40/20
Ytfinish: 60/40
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Tjocklek (metrisk) Material Beskrivning Förpackningsstorlek
15417005 25.4 mm 1mm Sapphire Surface finish: 60/40 Varje
15457015 25,4 mm 2 mm Kadmium Tellurid Ytfinish: 60/40 Varje
15447035 50,8 mm 2 mm Galliumarsenid Ytfinish: 60/40 Varje
15437045 25,4 mm 2 mm Safir Ytfinish: 60/40 Varje
15417055 25,4 mm 2 mm Kvarts Ytfinish: 40/20 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15417005 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 045560.KS
 Begränsad artikel
I lager
Finns i olika material och dimensioner
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Surface finish: 60/40
Material Sapphire
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Produkttyp Optical Window
Tjocklek (metrisk) 1mm
Endast användning för forskning i RUO –