Läs mer
Sartorius Optifit 0,5 till μ200 L spetsar, enstaka påfyllningsförpackning
BIOPHARMA
Produktkod. 13154784 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1440
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13154784 200 μl Paket med 1440
1 options
Produktkod. 13154784 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 790203
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Den perfekta matchningen för din pipetter
Perfekt spetspassning och tätning mot pipettern resulterar i bästa möjliga noggrannhet och precision. Kompatibel med Optiload-funktionen i Picus , eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus pipetrar, som möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning.
  • Precisionsgjorda tips
  • Ge bästa möjliga noggrannhet och precision
  • Kompatibel med de flesta andra pipettermärken
  • ISO 8 Clean Room tillverkningsprocess
  • Tillverkad av jungfrulig polypropen av högsta kvalitet
  • DNase, RNase och endotoxinfri certifierad
  • e-beam försteriliserad
  • Informativ hyllmärkning förbättrar spetsidentifiering och spårbarhet: volym, produktnummer, partinummer
  • Ställar, brickor och spetsar är 100 % återvinningsbara
  • Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring (plastförpackning är vanligt avfall)
  • 20 brickor med 96 spetsar beroende på spetsvolym
  • Spetsbrickor är färgkodade för att indikera den matchande, färgkodade pipettern
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,007 tum.
Längd (metrisk) 5.1cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001, ISO 13485
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Påfyllning
Tipsstil Standard
Kvantitet Refill Pack
Produkttyp Icke-filtrerade tips
Färgkod Gult
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graderad Nej
Produktlinje Optifit