Läs mer
Sartorius™ Optifit™ 1-10 ml spetsbricka
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ej filtrerad
- Kapacitet 1 till 10 ml, 155 mm längd, 35 spetsar per bricka
- Tillverkad av polypropen
- Möjliggör ergonomisk passning och tätning med precision och precision
- Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius Picus™ NxT , Picus eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus pipetter
- Renhetscertifierad spetsställ
- Färgkodad för enkel matchning med en motsvarande färgkodad pipett
- Strikta kvalitetsstandarder för ISO 9001 och ISO 13485
- Testad för DNas, RNas och endotoxiner per varje spetsparti
- Miljövänliga material som används i tippar och brickor är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas som energiavfall
- Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C, vid 1 bar, i 20 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 155 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, 13485 |
| Rena påståenden | ISO 8 klassificerade renrumsförhållanden |
| För användning med (applikation) | Pipettering |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |