Läs mer
Descrizione
Perfekt spetspassning och tätning mot pipettern resulterar i bästa möjliga noggrannhet och precision. Kompatibel med Optiload-funktionen i Picus , eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus pipetrar, som möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning.
- Precisionsgjorda tips
- Ge bästa möjliga noggrannhet och precision
- Kompatibel med de flesta andra pipettermärken
- ISO 8 Clean Room tillverkningsprocess
- Tillverkad av jungfrulig polypropen av högsta kvalitet
- Informativ hyllmärkning förbättrar spetsidentifiering och spårbarhet: volym, produktnummer, partinummer
- Ställar, brickor och spetsar är 100 % återvinningsbara
- Förpackad i släppbara påsar i kartonger
- Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Certifications
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
Specifica
Specifica
| Volym (metrisk) | 5 000μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Grön |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 5,9 tum |
| Längd (metrisk) | 15cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Bulk |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.