Läs mer
Sartorius Optifit 50 till μ1200 L spetsar, enstaka påfyllningsförpackning
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning
Perfekt spetspassning och tätning mot pipettern resulterar i bästa möjliga noggrannhet och precision. Kompatibel med Optiload-funktionen i Picus , eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus pipetrar, som möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning.
- Precisionsgjorda tips
- Ge bästa möjliga noggrannhet och precision
- Kompatibel med de flesta andra pipettermärken
- ISO 8 Clean Room tillverkningsprocess
- Tillverkad av jungfrulig polypropen av högsta kvalitet
- DNase, RNase och endotoxinfri certifierad
- e-beam försteriliserad
- Informativ hyllmärkning förbättrar spetsidentifiering och spårbarhet: volym, produktnummer, partinummer
- Ställar, brickor och spetsar är 100 % återvinningsbara
- Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring (plastförpackning är vanligt avfall)
- 20 brickor med 96 spetsar beroende på spetsvolym
- Spetsbrickor är färgkodade för att indikera den matchande, färgkodade pipettern
- Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Lila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,81 tum. |
| Längd (metrisk) | 7.15cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Påfyllning |
| Visa mer |