Läs mer
Sartorius Optifit Utökade tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9016002 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 16450835
Brand: Sartorius LHX780200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optifit spetsar är designade för bästa möjliga passning och tätning för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och precision.
Ofiltrerade spetsar designade för bästa möjliga passning och tätning för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och precision. Dessa pipettspetsar möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning genom att de är kompatibla med Optiload-funktionen i Sartorius Picus™ NxT , Picus™ , Tacta™ , mLINE™ , och Proline™ Plus pipetter. De renhetscertifierade spetsarna är tillverkade i ISO 8 klassificerade renrumsförhållanden för att undvika kontaminering och testas för DNas, RNas och endotoxiner per varje spetsparti.
  • Ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning säkrad genom spetskompatibilitet med Optiload-funktionen av Sartorius pipetter
  • Enkel matchning med en passande Sartorius pipett med färgkodade spetsbrickor
  • Enkel, enhandsöppning och stängning av flip-top-ställ
  • Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter som anger spetsvolym, produktnummer, partinummer och renhetsnivå
  • Enkelbricka och påfyllningsförpackningsspetsar är RNase-, DNase- och endotoxinfria certifierade enligt lotnummer
  • Miljövänliga material som används i tippar, brickor och ställ är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas som energiavfall
  • Mindre avfall genom att återanvända de helt °autoklaverbara (121 C, 20 min) spetsställen med påfyllning eller bulkspetsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fri från DNas, RNAse och endotoxiner
Volym (metrisk) 0,5 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell Optifit Icke-sterila förlängda pipettspetsar
Längd (engelska) 3,05 tum.
Längd (metrisk) 77.5 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad enligt ISO9001, ISO14001 och ISO13485 standarder; ISO klass 8 renrumsskick; CE-klagomål
För användning med (applikation) Precision vätskedispensering
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
Förpackning Enkel bricka
Produkttyp Tips
Produktlinje Optifit