Beskrivning
- Tillverkad av jungfrulig polypropen.
- Strikta kvalitetsstandarder (ISO 9001 och ISO 13485) följs i varje steg av processen, från RD till produktion och leverans.
- Spetsarna tillverkas under ISO 8 klassificerade renrumsförhållanden för att undvika kontaminering och är certifierade och testade för DNase, RNase, mänskligt DNA och endotoxiner.
- Presteriliserade spetsar finns också tillgängliga för laboratoriearbete där renhetskrav är av kritisk vikt och släpps till försäljning när testkraven har uppfyllts.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinlig |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Formatera | Ställ, 10 x 96 |
| Tipsstil | Ergonomi |
| För användning med (utrustning) | Sartorius |
| Material | Polypropen |