Beskrivning
- De ofiltrerade Optifit spetsarna är designade för att passa sömlöst ihop med alla Sartorius pipetter (Picus™ 2, Picus™, , Picus™ Tacta™ NxT, Mline™, Plus). Proline™
- För tillämpningar med större volymöverföringar är 10 ml-spetsarna Optifit särskilt utformade för att leverera precis och exakt prestanda.
- Tipsen tillverkas i en ISO renrumsmiljö med åtta certifierade rum.
- Spetsarna är fullt kompatibla med Sartorius tipboxar och kan autoklaveras (121 °C i 20 minuter).
- Observera: För Waters™ Andrew+™ Pipetting Robot, besök gärna Waters e-shop för kompatibla 10 ml-tips (SKU: 700013301).
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Formatera | Bulk, påsar |
| Tipsstil | Standard |
| Produkttyp | Tips |
| För användning med (utrustning) | Universell passform |
| Material | Polypropen |