Läs mer
Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs
BIOPHARMA
Produktkod. 15310645 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Färgkod:
Gult
Lila
Ljusblå
Mörkblå
Orange
Längd (metrisk):
5,1 cm
5,4 cm
6,85 cm
7,15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15310645 10 till 1000μ L Mörkblå 7,15 cm Paket med 480
15300645 5 till 350μ L Orange 5,4 cm Paket med 960
15340645 50 till 1 200μ l Lila 7,15 cm Paket med 480
15390635 0,5 till 200μ L Gult 5,1 cm Paket med 960
15330645 10 till 1000μ L Ljusblå 6,85 cm Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15310645 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer LHB791004
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kombinera kostnadsbesparingar med att spara utrymme, förbättra användbarheten och säkerställa renhet. Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs ger samma höga kvalitet Optifit Tips att använda med Biohit™ pipetter i en bekväm förpackningsdesign. Tillgänglig i 200, 350, 1000 och μ1200 L spetsvolymer, inklusive ett Wide Bore-alternativ.
Optifit Tips
  • Perfekt passform och tätning för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och precision
  • Ergonomisk och lätt spetsfästning/utkastning via Optiload-funktionen i Sartorius pipetter
  • Färgkodad för enkel matchning med passande Sartorius pipetter
  • Breda spetsar finns tillgängliga för bättre dispensering av svåra prover, såsom trögflytande vätskor
  • Kompatibel med Picus™ NxT , Picus™ , eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus pipetter och de flesta andra pipettmärken
  • Överensstämmer med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 kvalitetsstandarder
FlexiBulk Packaging
  • Bekvämlighet och besparingar
    • Kombinerar den låga kostnaden för bulkspetsar med att spara utrymme och förbättra användbarheten
    • Minskar storleken på förpackningen med upp till 40 % och minskar förpackningsavfallet med nästan 50 %
    • Materialen i FlexiBulk-paketet är till 100 % lämpliga att användas som energiavfall
    • Plocka& Placera organisation för snabb och enkel racklastning direkt fastsättning av spetsar
    • Lätt att öppna/stänga locket för enkel spetsåtkomst och för att skydda spetsarna
  • Kvalitet och renhet
    • Innehåller exakt samma, högkvalitativa spetsar som andra förpackningsalternativ
    • Säkerställer spetsrenhet med partispecifika certifikat
    • Icke-sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och endotoxiner
    • Tillverkad under ISO Klass 8 renrumsförhållanden
    • Locket ger en lufttät försegling under transport och förvaring för säker renhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 till 1000μ L
Längd (metrisk) 7,15 cm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) För vardagligt laboratoriearbete
Formatera Bulk
Färgkod Mörkblå
För användning med (utrustning) Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Biohit
Produktlinje Optifit FlexiBulk