Läs mer
Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Färgkod:
Gult
Lila
Ljusblå
Mörkblå
Orange
Längd (metrisk):
5,1 cm
5,4 cm
6,85 cm
7,15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 960
Beskrivning
Optifit Tips
- Perfekt passform och tätning för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och precision
- Ergonomisk och lätt spetsfästning/utkastning via Optiload-funktionen i Sartorius pipetter
- Färgkodad för enkel matchning med passande Sartorius pipetter
- Breda spetsar finns tillgängliga för bättre dispensering av svåra prover, såsom trögflytande vätskor
- Kompatibel med Picus™ NxT , Picus™ , eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus pipetter och de flesta andra pipettmärken
- Överensstämmer med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 kvalitetsstandarder
- Bekvämlighet och besparingar
- Kombinerar den låga kostnaden för bulkspetsar med att spara utrymme och förbättra användbarheten
- Minskar storleken på förpackningen med upp till 40 % och minskar förpackningsavfallet med nästan 50 %
- Materialen i FlexiBulk-paketet är till 100 % lämpliga att användas som energiavfall
- Plocka& Placera organisation för snabb och enkel racklastning direkt fastsättning av spetsar
- Lätt att öppna/stänga locket för enkel spetsåtkomst och för att skydda spetsarna
- Kvalitet och renhet
- Innehåller exakt samma, högkvalitativa spetsar som andra förpackningsalternativ
- Säkerställer spetsrenhet med partispecifika certifikat
- Icke-sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och endotoxiner
- Tillverkad under ISO Klass 8 renrumsförhållanden
- Locket ger en lufttät försegling under transport och förvaring för säker renhet
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 till 1 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 7,15 cm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| För användning med (applikation) | För vardagligt laboratoriearbete |
| Formatera | Bulk |
| Kvantitet | 480 |
| Färgkod | Lila |
| För användning med (utrustning) | Sartorius, Sartorius Biohit, Universal Fit |
| Visa mer |