Beskrivning
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
- Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
- Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
- Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
- Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
- Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
- Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
- Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
- Refill Packs är certifierade DNase, RNase och endotoxinfria
- Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
- Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
- Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
- Förpackningar och tips är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas
- Finns i en rad olika förpackningsformat:
- Refill Packs - renhetscertifierade och ekologiska förpackningar
- Refill Towers - platsbesparande och ekologiska
- Bulk kartonger - ekonomiska bulk lådor
- Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
- Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 till 1000μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,81 tum. |
| Längd (metrisk) | 7.15cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Steriliseringsmetod | Autoklavera vid 121 °C |
| Show More |