Läs mer
Sartorius Optifit Tips, påfyllning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10654973 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 300μ L
1 000 till 10 000μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Förpackning:
Bulk i kartong
Bulk i låda
Refill Pack
Refill Tower
Refill Twin Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färgkod Sterilitet Volym (metrisk) Förpackning unitSize
10654973 Grön Icke-steril 100 till 5000μ L Bulk i kartong Paket med 1000
12449750 Grå Icke-steril 0,1 till 10μ L Refill Tower Paket med 960
13167204 Grå Icke-steril 0,1 till 10μ L Bulk i låda Paket med 1000
10427312 Lila Icke-steril 50 till 1 200μ l Refill Twin Pack Paket med 960
13184554 Orange Icke-steril 5 till 350μ L Refill Tower Paket med 960
10620803 Gult Icke-steril 0,5 till 300μ L Refill Tower Paket med 960
11542934 Blått Sterila 10 till 1000μ L Refill Pack Paket med 960
10443802 Blått Icke-steril 10 till 1000μ L Refill Pack Paket med 960
15161037 Rött Icke-steril 1 000 till 10 000μ L Bulk i låda Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10654973 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 780308
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ perfekt passform och tät tätning Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, påfyllningar främjar maximal pipetteringsnoggrannhet och reproducerbarhet. Spetsar tillverkas i en ISO 8 certifierad renrumsmiljö och finns i sterila och icke-sterila versioner i en mängd olika volymer.
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
  • Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
  • Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
  • Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipetter och mer:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
  • Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
  • Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
Designad enligt högsta standard
  • Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
  • Refill Packs är certifierade DNase, RNase och endotoxinfria
  • Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
  • Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
    • Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
  • Förpackningar och tips är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas
  • Finns i en rad olika förpackningsformat:
    • Refill Packs - renhetscertifierade och ekologiska förpackningar
    • Refill Towers - platsbesparande och ekologiska
    • Bulk kartonger - ekonomiska bulk lådor
  • Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
  • Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 5000μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 15cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001, ISO 13485
Steriliseringsmetod Autoklavera vid 121 °C
Formatera Bulk, packad
Tipsstil Standard
Förpackning Bulk i kartong
Produkttyp Icke-filtrerade tips
Färgkod Grön
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graderad Nej
Produktlinje Optifit