Läs mer
Sartorius Optifit Tips, påfyllning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11542934 Handla allt Sartorius Produkter
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 300μ L
1 000 till 10 000μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Förpackning:
Bulk i kartong
Bulk i låda
Refill Pack
Refill Tower
Refill Twin Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 960
Produktkod. 11542934
Brand: Sartorius 791003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ perfekt passform och tät tätning Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, påfyllningar främjar maximal pipetteringsnoggrannhet och reproducerbarhet. Spetsar tillverkas i en ISO 8 certifierad renrumsmiljö och finns i sterila och icke-sterila versioner i en mängd olika volymer.
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
  • Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
  • Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
  • Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipetter och mer:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
  • Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
  • Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
Designad enligt högsta standard
  • Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
  • Refill Packs är certifierade DNase, RNase och endotoxinfria
  • Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
  • Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
    • Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
  • Förpackningar och tips är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas
  • Finns i en rad olika förpackningsformat:
    • Refill Packs - renhetscertifierade och ekologiska förpackningar
    • Refill Towers - platsbesparande och ekologiska
    • Bulk kartonger - ekonomiska bulk lådor
  • Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
  • Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 till 1000μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 2,81 tum.
Längd (metrisk) 7.15cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001, ISO 13485
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Steriliseringsmetod Försteriliserad
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Förpackning Refill Pack
Produkttyp Icke-filtrerade tips
Färgkod Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graderad Nej
Produktlinje Optifit