Läs mer
Sartorius Optifit Tips, påfyllning
Handla allt Sartorius Produkter
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 300μ L
1 000 till 10 000μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Förpackning:
Bulk i kartong
Bulk i låda
Refill Pack
Refill Tower
Refill Twin Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 960
Beskrivning
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
- Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
- Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
- Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
- Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
- Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
- Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
- Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
- Refill Packs är certifierade DNase, RNase och endotoxinfria
- Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
- Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
- Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
- Förpackningar och tips är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas
- Finns i en rad olika förpackningsformat:
- Refill Packs - renhetscertifierade och ekologiska förpackningar
- Refill Towers - platsbesparande och ekologiska
- Bulk kartonger - ekonomiska bulk lådor
- Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
- Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 3.15cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Steriliseringsmetod | Autoklavera vid 121 °C |
| Förpackning | Bulk i låda |
| Färgkod | Grå |
| Visa mer |