Läs mer
Sartorius Optifit Tips, Enkelställ
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10417492 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,2 till 10μ L
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Längd (metrisk):
3,15 cm
5,1 cm
5,4 cm
7,15 cm
9 cm
15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 960
Produktkod. 10417492
Brand: Sartorius 791211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ perfekt passform och tät tätning Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, enkla rack främjar maximal pipetteringsnoggrannhet och reproducerbarhet. Spetsar tillverkas i en ISO 8 certifierad renrumsmiljö och finns i sterila och icke-sterila versioner i en mängd olika volymer.
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
  • Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
  • Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
  • Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
  • Enkel, enhandsöppning och stängning av flip-top-ställ
Designad enligt högsta standard
  • Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
  • DNase, RNase och endotoxinfri certifierad
  • Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
  • Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
    • Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
  • Ställar, brickor och tippar är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas som energiavfall
  • Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
  • Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipetter och mer:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
  • Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
  • Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 200μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Mörk lila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,54 tum
Längd (metrisk) 9 cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001, ISO 13485
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Produkttyp Icke-filtrerade tips
Färgkod Lila
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graderad Nej