Läs mer
Sartorius Optifit Tips, Enkelställ
BIOPHARMA
Produktkod. 10424762 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,2 till 10μ L
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Längd (metrisk):
3,15 cm
5,1 cm
5,4 cm
7,15 cm
9 cm
15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 960
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Färgkod Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10424762 100 till 5000μ L Sterila Grön 15 cm Paket med 50
10234392 0,1 till 10μ L Sterila Grå 3,15 cm Paket med 960
10427142 5 till 350μ L Sterila Orange 5,4 cm Paket med 960
10664973 5 till 350μ L Icke-steril Orange 5,4 cm Paket med 960
10728854 10 till 1000μ L Icke-steril Blått 7,15 cm Paket med 960
10162202 10 till 1000μ L Sterila Blått 7,15 cm Paket med 960
10294482 50 till 1 200μ l Icke-steril Lila 9 cm Paket med 960
10417492 50 till 1 200μ l Sterila Lila 9 cm Paket med 960
10674973 100 till 5000μ L Icke-steril Grön 15 cm Paket med 50
10650803 0,2 till 10μ L Icke-steril Grå 3,15 cm -
11522934 0,5 till 200μ L Sterila Gult 5,1 cm Paket med 960
15573503 50 till 1 200μ l Icke-steril Lila 7,15 cm Paket med 960
13147524 50 till 1 200μ l Icke-steril Lila 7,15 cm Paket med 960
10591183 50 till 1 200μ l Sterila Lila 7,15 cm Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10424762 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 780305
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Säkerställ perfekt passform och tät tätning Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, enkla rack främjar maximal pipetteringsnoggrannhet och reproducerbarhet. Spetsar tillverkas i en ISO 8 certifierad renrumsmiljö och finns i sterila och icke-sterila versioner i en mängd olika volymer.
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
  • Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
  • Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
  • Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
  • Enkel, enhandsöppning och stängning av flip-top-ställ
Designad enligt högsta standard
  • Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
  • DNase, RNase och endotoxinfri certifierad
  • Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
  • Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
    • Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
  • Ställar, brickor och tippar är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas som energiavfall
  • Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
  • Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipetter och mer:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
  • Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
  • Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 5000μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Grön
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 15 cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001, ISO 13485
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Produkttyp Icke-filtrerade tips
Färgkod Grön
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graderad Nej
Produktlinje Optifit