Läs mer
Sartorius Optifit Tips, Enkelställ
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10664973 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,2 till 10μ L
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Längd (metrisk):
3,15 cm
5,1 cm
5,4 cm
7,15 cm
9 cm
15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 960
Produktkod. 10664973
Brand: Sartorius 790350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ perfekt passform och tät tätning Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, enkla rack främjar maximal pipetteringsnoggrannhet och reproducerbarhet. Spetsar tillverkas i en ISO 8 certifierad renrumsmiljö och finns i sterila och icke-sterila versioner i en mängd olika volymer.
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
  • Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
  • Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
  • Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
  • Enkel, enhandsöppning och stängning av flip-top-ställ
Designad enligt högsta standard
  • Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
  • DNase, RNase och endotoxinfri certifierad
  • Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
  • Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
    • Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
  • Ställar, brickor och tippar är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas som energiavfall
  • Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
  • Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipetter och mer:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
  • Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
  • Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 till 350μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Orange
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,12 tum.
Längd (metrisk) 5,4 cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001, ISO 13485
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Produkttyp Icke-filtrerade tips
Färgkod Orange
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius Proline Plus, Sartorius mLINE
Graderad Nej