Läs mer
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Produktkod. 12535924
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12535924 Liten Varje
11856930 Intermediär Varje
11867000 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12535924 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1715231
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
De Optifit Twin™ Full-Face APR ger skydd mot partiklar och/eller giftiga gaser. Den har en hel lins för brett synfält, en silikonkropp för optimal passform och ett klick-passat patronsystem för flexibelt skydd. Ett inbyggt diafragma möjliggör bättre talöverföring.
  • Produkttyp: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Beskrivning: Polykarbonatvisir med silikonkjol, ansiktsblank och utandningsventil. Integrerat plastmembran
  • Patron/filter: Bajonett N-Series Filter (EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Endast filter)
  • Linstyp: Full lins
  • Material (lins): Polykarbonat
  • Selestil: Huvudsele med fem band, med justerbara spännen för snabbkoppling
  • Certifieringar/överensstämmelse: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
  • För användning med (applikation): Laboratorier, läkemedelsindustri, olje- och gasindustri, mekanisk industri, fordonsindustri, kemisk industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patron/filter Bajonett filter i N-serien (EN 141 eller EN 143 klass 1 eller 2 certifikat Honeywell endast filter)
Certifikat och efterlevnad EN 136:1998, EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: 0070-236-079-06-06-0023, EG-intyg: 0070-236-079-06-06-0023, Försäkran om överensstämmelse INRS - 1715231
Färg Svart
Produkttyp Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Storlek Liten
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen Silikon
Formatera Liten
För användning med (applikation) Laboratorier, läkemedelsindustri, olje- och gasindustri, mekanisk industri, fordonsindustri, kemisk industri
Selestil Huvudsele med fem band, med justerbara spännen för snabbkoppling
Inkluderar Silikon, U-formad kjol, hel lins
Material (lins) Polykarbonat
Halsband Ja