Läs mer
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Produktkod. p-7228997
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11856930
Brand: Honeywell™ 1715241
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
De Optifit Twin™ Full-Face APR ger skydd mot partiklar och/eller giftiga gaser. Den har en hel lins för brett synfält, en silikonkropp för optimal passform och ett klick-passat patronsystem för flexibelt skydd. Ett inbyggt diafragma möjliggör bättre talöverföring.
  • Produkttyp: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Beskrivning: Polykarbonatvisir med silikonkjol, ansiktsblank och utandningsventil. Integrerat plastmembran
  • Patron/filter: Bajonett N-Series Filter (EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Endast filter)
  • Linstyp: Full lins
  • Material (lins): Polykarbonat
  • Selestil: Huvudsele med fem band, med justerbara spännen för snabbkoppling
  • Certifieringar/överensstämmelse: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
  • För användning med (applikation): Laboratorier, läkemedelsindustri, olje- och gasindustri, mekanisk industri, fordonsindustri, kemisk industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patron/filter Bajonett filter i N-serien (EN 141 eller EN 143 klass 1 eller 2 certifikat Honeywell endast filter)
Patrontyp Dubbelfilter
Certifikat och efterlevnad EN 136:1998, EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: 0070-236-079-06-06-0023, EG-intyg: 0070-236-079-06-06-0023, Försäkran om överensstämmelse INRS - 1715231
Färg Svart
Produkttyp Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen Silikon
För användning med (applikation) Laboratorier, läkemedelsindustri, olje- och gasindustri, mekanisk industri, fordonsindustri, kemisk industri
Selestil Huvudsele med fem band, med justerbara spännen för snabbkoppling
Inkluderar Silikonkjol, filter, diafragma
Material (lins) Polykarbonat
Halsband Ja
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 570 g