Läs mer
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillärkolonn, 0,8 mm OD
Produktkod. 15102105 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 m
Filmtjocklek:
2μ m
Temperaturområde (metriskt):
320 °C till 340 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Filmtjocklek Temperaturområde (metriskt) unitSize
15102105 50 m 2μ m 320 °C till 340 °C Varje
1 options
Produktkod. 15102105 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 726521.50
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för separation av komponenter enligt kokpunkter. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillärkolonn, 0,8 mm OD är opolära faskolonner med 100 % dimetylpolysiloxan för användning i gaskromatografi. Finns i flera olika längder och filmtjocklekar.
Opolär fas bestående av 100 % dimetylpolysiloxan för användning vid gaskromatografi.
  • Tjockfilmskolonner (≥ 3 μm film) rekommenderas speciellt för lösningsmedelsanalys
  • Liknande faser: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Varje kolumn är individuellt testad och försedd med testcertifikat
  • Maximala temperaturer:
    • Kolumner med filmer< 3 μm: 320 °C för isotermisk drift, °340 C för korta isotermer i ett temperaturprogram
    • Kolumner med filmer> 3 μm: 300 °C för isotermisk drift, °320 C för korta isotermer i ett temperaturprogram
Specifikationer
För användning med (applikation) Separering av komponenter enligt kokpunktsanalys
Filmtjocklek 2μ m
Längd (metrisk) 50 m
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) 0.8 mm
USP typ G1, G2, G38
Stationär fas Optima™ 1
Typ GC kapillärkolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Temperaturområde (metriskt) 320 °C till 340 °C