Läs mer
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC kapillärkolonn
Produktkod. 12718152 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
12718152 15 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
12758152 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
12738152 15 m 0.32 mm 0,1μ m Varje
12707710 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
12768152 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
12728152 30 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
12717710 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
12748152 30 m 0.32 mm 0,1μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12718152 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 726102.15
Specifikationer
För användning med (applikation) Gaskromatografi (GC)
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 15 m
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) 0.4 mm
USP typ G27, G36
Stationär fas Optima™ 5 HT
För användning med (utrustning) Idealisk för MS-detektorer, kan sköljas med lösningsmedel
Typ GC kapillärkolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Temperaturområde (metriskt) 380 °C till 400 °C