Specifications
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi (GC) |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| USP typ | G27, G36 |
| Stationär fas | Optima™ 5 HT |
| För användning med (utrustning) | Idealisk för MS-detektorer, kan sköljas med lösningsmedel |
| Typ | GC kapillärkolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Show More |