Läs mer
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC kapillärkolonn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| För användning med (utrustning) | Idealisk för MS-detektorer, kan sköljas med lösningsmedel |
| Typ | GC kapillärkolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | Optima™ 5 HT |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 380 °C till 400 °C |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Visa mer |