Specifikationer
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi (GC) |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| USP typ | G27 |
| Stationär fas | Optima™ 5 |
| Typ | Högpresterande GC-kapillärpelare |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | 340 °C |