Läs mer
Grant Instruments™ Optima broplatta
För användning med (utrustning):
T Optima Heating Circulator modeller till ST12, 18, 26 och 38
T Optima Värmecirkulator ST5 tank
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Se och få tillgång till termostat på värme- och kylcirkulatorer. Grant Instruments™ Optima Bridge Plate är för användning med Grant kylaggregat, värme- och kylcirkulatorer.
- För användning med Grant-kylaggregat, värme- och kylcirkulatorer
- Säkerställer synlighet/tillgänglighet för termostaten samtidigt som bänkutrymmet optimeras
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | T Optima Heating Circulator modeller till ST12, 18, 26 och 38 |