Läs mer
Optima™ LC/MS Solvents Starter Kit, innehåller 1L acetonitril, 1L metanol, 1L Ipa och 1L vatten Optima™ LC/MS-betyg
Produktkod. 11988379 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 låda
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11988379 1 låda 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11988379 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LCMSKIT
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Startkit med reagens och bärnstensfärgad glasflaska för utveckling av den mobila fasen för LC/MS
  • Startpaketet innehåller en 1L bärnstensfärgad glasflaska för vart och ett av följande reagenser:
    • A955-1, Optima LC/MS Acetonitril
    • A456-1. Optima LC/MS Metanol
    • A461-1, Optima LC/MS IPA
    • W6-1, Optima LC/MS Vatten
  • 1L tom bärnstensfärgad glasflaska ingår för att blanda reagenser för den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 låda
För användning med (applikation) Skapar mobil fas
Produkttyp LC/MS Solvents Starter Kit