Läs mer
Grant Instruments™ Optima™ Kit för kylt cirkulerande bad
Produktkod. 12777859
Change view
Spänning:
120/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12777859 120/230 V Varje
1 options
Produktkod. 12777859 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer LTC4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108010.00 SEK
    97655.08 SEK / Paket med 1
    Save 10354.92 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Ger enastående prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll i intervallet -30 till 100 °C. Grant Instruments™ Optima™ Kit med kylt cirkulerande bad innehåller värmecirkulatorn TX150 och en R4-tank/kylenhet, komplett med isolerade slangar och klämmor för att bilda ett system redo att användas.
  • Kraftfull pump för extern cirkulation, maxflöde 18 L/min, maxtryck 310 mbar
  • Fullfärg QVGA TFT-skärm
  • Börvärde, plus tre justerbara förinställda temperaturvärden
  • Timerfunktion för reaktionstid, 99 timmar, 59 minuter, med ljudsignal och värmekontroll
  • Säkerhetsfunktionen för vätskeval justerar för temperaturområde eller värmeeffekt
  • Felindikeringsdisplay
  • Programmerbart relä
  • Tvåpunkts användaromkalibrering av interna och externa sonder (TXPEP, TXSEP)
  • Offset-justering för optimal isotermisk prestanda
  • Kan programmeras att slå på och av kylen under ett värme- och kylprogram
  • Minneskapacitet för ett program med upp till 30 segment
  • Val av språk: engelska, franska, tyska, spanska och italienska
  • Lågt vätskeskydd med flottörbrytare
  • Justerbar övertemperaturskydd
  • Bekväm tillbehörsklämma tillgänglig för montering på kärl
  • Stabilitet± 0,1 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Satsen innehåller TX150 värmecirkulator och R4 tank/kylenhet
Kapacitet (metrisk) 20 L
Temperaturområde -30 °C till +100 °C
Spänning 120/230 V