Läs mer
Grant Instruments™ Optima™ TFX200-serien digitalt uppvärmt cirkulerande bad
Produktkod. 12707859
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
26 l
38 l
Mått (L x B x H):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Temperaturområde:
-15 °C till +200 °C
0 °C till 200 °C
Material:
Tank i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Temperaturområde Material unitSize
12707859 26 l 535 x 340 x 270 mm -15 °C till +200 °C Tank i rostfritt stål Varje
12777849 5 l 335 x 187 x 215 mm 0 °C till 200 °C Tank i rostfritt stål Varje
12787849 12 l 332 x 360 x 215 mm 0 °C till 200 °C Tank i rostfritt stål Varje
12717859 38 l 733 x 338 x 260 mm -15 °C till +200 °C Tank i rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12707859 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer TXF200ST26
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enastående prestanda för applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 200 °C. Bevilja Optima™ TFX200-seriens digitala uppvärmda cirkulerande badkar innehåller intelligent kontroll Optimisation™ (ICO) för adaptiv intelligent PID temperaturkontroll och inkluderar en kraftfull integrerad pump.
  • Fullfärg QVGA TFT-skärm som tydligt visar faktiska och inställda temperaturer, pumphastighet och tydliga statusikoner
  • TXSEP och TXPEP externa sonder för övervakning och kontroll av temperatur på fjärrbelastningar
  • Intuitiva skärmikoner och menyer möjliggör snabb och exakt inställning
  • USB gränssnitt möjliggör anslutning till PC eller laptop för programmering eller dataloggning
  • Lätt att konfigurera automatisk temperaturprofilering och kontrollfunktioner
  • TXF200 kan lagra upp till 10 program innehållande 100 segment
  • Kraftfull integrerad pump med variabelt flöde i flera steg, maximalt flöde 23L/min
  • Tvåpunkts användarkalibrering för optimal noggrannhet
  • Justerbar övertemperaturavstängning Variabel larminställningar för hög och låg temperatur - konfigurerbar för att koppla ett relä
  • Frivillig Labwise™ PC-mjukvara för programuppsättning, dataloggning och grafer i realtid
  • Maximalt kyl-/värmeområde (beroende på tankstorlek): omgivande +5 till °99 C med plasttank (P), eller -15° till 200 C °med rostfritt stål (ST ) tank
  • Stabilitet± 0,01 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 26 l
Flödeshastighet 22 l/min.
Temperaturområde -15 °C till +200 °C
Inkluderar USB och RS232 kommunikationsgränssnitt
Material Tank i rostfritt stål
Max. Tryck 530 mbar
Modell TXF200-ST26
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Mått (L x B x H) 535 x 340 x 270 mm
Bredd (metrisk) Interiör 200 mm
Höjd (metrisk) 270 mm
Djup (metrisk) interiör 300 mm
Spänning 120/230 V
Wattal 1840 w
Frekvens 50/60 Hz