Läs mer
Grant Instruments™ TC120 Series Heated Circulating Bath
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stability ±0.05ºC.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (TClamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
- Integral pump for external circulation
- Visual alarm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12876 |
| Flödeshastighet | 16 L/min. |
| Temperaturområde | Ambient +5° to 99°C |
| Extern cirkulation | Yes |
| Inkluderar | TC120 Heated Circulator and P5 Bath |
| Max. Tryck | 210 mbar |
| Bredd (metrisk) | 220 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 155 mm |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Visa mer |