Läs mer
Optimeringslösning, Elements - Mg,Cu,Rh,Cd,In,Ba,Ce,Pb,U för ICP 0,01 mg/L, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Optimising Solution (9 Elements) |
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.01 mg/L |
| UN-nummer | 1760 |
| Typ | Optimering av lösning |
| Element | Mg, Al, Cr, Mn, Cu, Rh, I, Cd, Ce, Pb, Th, Ba |
| Lösningsmedel eller matris | Salpetersyra |
| Kvantitet | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Optimising Solution - 0,01mg/l each of; Mg ; Cu ; Rh ; Cd ; In ; Ba ; ,Ce ; Pb ; U in HNO
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, copperdinitrate, indium(III) nitrate, pentahydrate, cadmium nitrate, rhodium trichlori