Läs mer
SHP Steriltechnik AG Alternativ M Laboklav 55-195, Återkylsystem
Beskrivning
- Mycket effektiv återkylning av vätskor via en dubbel mantel
- Kylfasen minskas med upp till 50 %, beroende på flaskstorlek och mängd mängd
- Heltäckande kammarkylning istället för en spiralad kylspole
- Dejoniserat vatten återanvänds via en integrerad lagringstank
- Värmen överförs via en värmeväxlare till det kylda vattensystemet
- Betydande besparingar i dejoniserat vatten och driftskostnader
- Vätskeförlust vid återkylning cirka 5 till 8 %
- Alternativa alternativ: Mottrycksalternativ S eller radialfläktalternativ L vid oundviklig vätskeförlust
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Autoklaver, Laboklav 55-195 |
| Modell | Alternativ M Laboklav 55-195 |
| Produkttyp | Assisterad luftkylning |