Läs mer
SHP Steriltechnik AG Alternativ V Laboklav 25, Vakuum
Produktkod. 31908832
Change view
För användning med (utrustning):
Autoklaver, Laboklav 25, Laboklav ECO
Produktkod. För användning med (utrustning)
31908832 Autoklaver, Laboklav 25, Laboklav ECO
1 options
Produktkod. 31908832 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 21.0000.001.004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Laboklav 25-serien kan som tillval utrustas med vakuumalternativ.
  • Permanent eller fraktionerad förvakuum för optimal luftborttagning
  • Säker inträngning av ånga i steriliseringsföremål som är svåra att ventilera
  • Reproducerbar sterilisering enligt DIN 58951-2
  • Torkvakuum för effektiv eftertorkning av förpackade varor
  • Kondensatet avlägsnas pålitligt från förpackningen
  • Undviker behovet av extra överföring till ett torkskåp
  • Lämplig för fasta, fuktiga eller förpackade produkter
Specifikationer
För användning med (utrustning) Autoklaver, Laboklav 25, Laboklav ECO
Modell Alternativ V Laboklav 25 och ECO
Produkttyp Autoklavvakuum