Läs mer
Corning™ LSE™ Valfritt huvud
Produktkod. 11981981 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
12 x 1,5 till 2 ml rör
2 x 50 ml rör
4 x 15 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11981981 2 x 50 ml rör Varje
11961981 12 x 1,5 till 2 ml rör Varje
11971981 4 x 15 ml rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11981981 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1044.58 SEK / Paket med 1
    Save 75.42 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 08-04-2027
För användning med olika storlekar av rör.
Detta är ett valfritt huvud för rör, som hålls horisontellt, för användning med Corning™ LSE™ Vortex mixer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 2 x 50 ml rör
Produkttyp Valfritt huvud
För användning med (utrustning) Corning™ LSE™ Vortex mixer