Läs mer
Hettich™ Tillval lock för rotorer
Produktkod. 10504473
För användning med (utrustning):
Hettich Rotorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10504473
Brand: Hettich™ 2423
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Lock med bioinneslutning
  • För rotorer nr. 1154-L, 1420-B, 2219-A, 2424-B, 2426-B, 2427-A och 2430-B
  • Autoklaveringsbar
  • Fenolresistent
Specifikationer
Typ Bioinneslutningslock
För användning med (utrustning) Hettich Rotorer
Disponibel Återanvändbar