Läs mer
Thermo Scientific™ Bricka
Produktkod. 10121863 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10121863 Rostfritt stål Paket med 2
1 options
Produktkod. 10121863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50058672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00 SEK
    3779.07 SEK / Paket med 2
    Save 150.93 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Material: Rostfritt stål; För användning med:Heracell 150i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Heracell 150i
Material Rostfritt stål
Typ Bricka
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.27 cm