Läs mer
Dell Technologies™ OptiPlex XE4 Data System PC
Produktkod. 31908733 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
TRACE 1600 Series GC
Produktkod. För användning med (utrustning)
31908733 TRACE 1600 Series GC
1 options
Produktkod. 31908733 Leverantör Dell Technologies™ Leverantörsnummer 1R1192660013
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dell OptiPlex XE4 PC configured for Thermo Scientific chromatography systems, optimized for instrument control and data acquisition.
  • Dell OptiPlex XE4 minitower PC configured for Thermo Scientific chromatography systems
  • Pre-installed Windows 10 Enterprise LTSC IoT 2021 operating system
  • Intel Core i7-12700 processor (12 cores, up to 4.9 GHz, 65 W)
  • 32 GB DDR5 RAM for data processing
  • 1 TB M.2 2230 PCIe NVMe solid state drive for data storage
  • Integrated Intel graphics
  • Dell UltraSharp 27 in. monitor (P2725H) included
  • 8x DVD±RW slimline optical disk drive
  • Dell KB-522 wired business multimedia USB keyboard (US English, QWERTY)
  • Dell MS116 USB optical mouse
  • Internal speaker
  • 500 W internal power supply unit (92% efficiency)
  • Intel vPro Enterprise platform support
  • Intel I225 2.5GbE PCIe network interface card
  • Configured for instrument control and data acquisition applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dell Optiplex XE4 Computer
För användning med (utrustning) TRACE 1600 Series GC
Inkluderar Dell UltraSharp 27 in. Monitor