Beskrivning
OptiPRO™ SFM är ett serumfritt, animaliskt ursprungsfritt kulturmedium utformat för tillväxt av flera njurhärledda cellinjer, inklusive MDBK, MDCK, PK-15 och VERO för virus- eller rekombinant proteinproduktion. Dessutom OptiPRO™ har SFM framgångsrikt odlat andra cellinjer, såsom Hela, BHK-21 och COS-7. Gibco™ OptiPRO™ SFM innehåller:
- Serumfritt, animaliskt ursprungsfritt, lågproteinformulering
- Direkt anpassning för många populära cellinjer
Serumfritt, animaliskt ursprungsfritt, lågproteinformulering
Gibco™ OptiPRO™ SFM är formulerat med en mycket låg proteinkoncentration (< 10 μg/ml), vilket möjliggör enklare rening av ditt rekombinanta protein.
Direkt anpassning för många populära cellinjer
Gibco™ OptiPRO™ SFM har designats för tillväxt av njurhärledda cellinjer såsom MDCK, MDBK, VERO och PK-15. Dessutom OptiPRO™ har SFM framgångsrikt odlat andra cellinjer, såsom Hela, BHK-21 och COS-7, vilket gör att du kan välja ett enda medium för flera cellinjer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ OptiPRO™ SFM tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Lågt protein, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.