Läs mer
Gibco™ OptiPRO™ SFM
Beschreibung
OptiPRO™ SFM är ett serumfritt, animaliskt ursprungsfritt odlingsmedium designat för tillväxt av flera njurhärledda cellinjer inklusive MDBK, MDCK, PK-15 och VERO för produktion av virus eller rekombinant protein. Dessutom, OptiPRO™ SFM har framgångsrikt odlat andra cellinjer, såsom Hela, BHK-21 och COS-7. Gibco™ OptiPRO™ SFM-funktioner:
- Serumfri, animaliskt ursprung, lågproteinformulering
- Direkt anpassning för många populära cellinjer
Serumfri, animaliskt ursprung, lågproteinformulering
Gibco™ OptiPRO™ SFM är formulerad med en mycket låg proteinkoncentration (< 10μ g/ml), vilket möjliggör enklare rening av ditt rekombinanta protein.
Direkt anpassning för många populära cellinjer
Gibco™ OptiPRO™ SFM har designats för tillväxt av njurhärledda cellinjer såsom MDCK, MDBK, VERO och PK-15. Dessutom, OptiPRO™ SFM har framgångsrikt odlat andra cellinjer, såsom Hela, BHK-21 och COS-7, vilket gör att du kan välja ett enda medium för flera cellinjer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ OptiPRO™ SFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Spezifikation
Spezifikation
| Celllinje | HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Lågt protein, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Tymidin, Hypoxantin |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 100 ml |
| Mehr anzeigen |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.