Beskrivning
- Servera upp till 145 gäster effektivt med denna lättanvända 2-rullade kärnlösa toalettpappershållare.
- Fyll på mer sällan och minska pappersbrist eftersom denna slanglösa toalettpappersdispenser rymmer tre gånger mer papper än konventionella system.
- Minska avfall med kärnlöst toalettpapper, som inte har kärnor eller folier.
- Välj bland ett brett utbud av Tork OptiServe™ kärnlösa dispenser för att möta olika toalettbehov, så att du kan använda kärnlösa påfyllningar över hela anläggningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kärnlös dubbelrullad badrumsservettdispenser |
| Färg | Svart |
| Alternativt artikelnummer | 7322540898194 |
| Håller | Toalettservett |
| Material | Plast |
| Montering | Väggfäste |
| Antal fack | 2 |
| Produktstil | Gångjärnsförsedd lock |
| Modell | Horisontellt |