Läs mer
OPTIZYME™ 10X Buffer 4, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11924862
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11924862 5 x 1 ml Varje
1 options
Produktkod. 11924862 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80871
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1X Buffer Composition:
33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM magnesium acetate, 66mM potassium acetate, 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer 4
Fysisk form Liquid
Kvantitet 5 x 1 ml
Formulering 33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA