Läs mer
OPTIZYME™ 10X Buffer BamHI, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11944862
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11944862 5 x 1 ml Varje
1 options
Produktkod. 11944862 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80891
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1X Buffer Composition:
10mM Tris-HCl (pH 8.0 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl , 0.02 % Triton X-100, 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer BamHI
Fysisk form Liquid
Kvantitet 5 x 1 ml
Formulering 10mM Tris HCl (pH 8 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl, 0.02 % Triton™ X-100, 0.1mg/mL BSA