Läs mer
OPTIZYME™ 10X Buffer KpnI, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11994862
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11994862 1 ml Varje
1 options
Produktkod. 11994862 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80941
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1X Buffer Composition:
10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10X Buffer KpnI
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 ml
Formulering 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, Triton™ X 100 0.02%, 0.1mg/mL BSA